Läs mer
Buerkle™ LiquiSampler
Produktkod. 10300061 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
500 ml
Material:
PTFE, FEP
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material unitSize
10300061 250 ml PTFE, FEP Varje
10759222 150 ml Polypropen Varje
10177581 150 ml PTFE, FEP Varje
10115360 250 ml Polypropen Varje
10637101 500 ml Polypropen Varje
10155310 500 ml PTFE, FEP Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10300061 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53302100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ LiquiSampler för vätskor, enligt DIN EN ISO 15528. Tillverkad av ultraren och kemiskt inert PTFE/FEP eller PP för kontamineringsfri provtagning. Provtagning från öppna och slutna behållare, tunnor, tankar, silos, vattendrag. Lämplig för alla öppningar på minst 32 mm i diameter.
  • Praktisk enhandsanvändning med en knapptryckning
  • Med skrapring för markering av djup och rengöring
  • Genomskinlig
  • Finns i PTFE/FEP eller PP transparent
  • Punktprovtagning, helskiktsprovtagning och bottenprovtagning möjlig
  • Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga fat och behållare med öppning på minst 32 mm i diameter
  • Lätt att rengöra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp LiquiSampler
Material PTFE, FEP
Inkluderar Skrapring
Typ av handtag Knapp - enhandsanvändning
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Färg Genomskinlig
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 15528
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Längd (metrisk) skaft 100 cm