Läs mer
Buerkle™ LiquiSampler
Produktkod. 10637101 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
500 ml
Material:
PTFE, FEP
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10637101
Brand: Buerkle™ 53301200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ LiquiSampler för vätskor, enligt DIN EN ISO 15528. Tillverkad av ultraren och kemiskt inert PTFE/FEP eller PP för kontamineringsfri provtagning. Provtagning från öppna och slutna behållare, tunnor, tankar, silos, vattendrag. Lämplig för alla öppningar på minst 32 mm i diameter.
  • Praktisk enhandsanvändning med en knapptryckning
  • Med skrapring för markering av djup och rengöring
  • Genomskinlig
  • Finns i PTFE/FEP eller PP transparent
  • Punktprovtagning, helskiktsprovtagning och bottenprovtagning möjlig
  • Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga fat och behållare med öppning på minst 32 mm i diameter
  • Lätt att rengöra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp LiquiSampler
Material Polypropen
Inkluderar Skrapring
Typ av handtag Knapp - enhandsanvändning
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Färg Genomskinlig
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 15528
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Längd (metrisk) skaft 200 cm