Läs mer
Hamilton™ Ett nav monterat
Produktkod. 11543114
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11543114 Varje
1 options
Produktkod. 11543114 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 889201
Beräknad leverans: 25-11-2026
Ett nav monterat med 24 tums slang 22 gauge
Specifikationsblad
  • Monteringsmaterial– CTFE
  • Slangmaterial– PTFE
  • Spårvidd– 22 gauge
  • Längd– 24 tum
  • Försäljningsmängd– 1 st
  • Monteringstyp– 1/4 tum-28
  • Antal nav– en
Specifikationer
Diameter (engelska) Ring 1/4 tum-28 tum.
Höjd (engelska) 24 tum
Kvantitet Varje