Läs mer
Hamilton™ En-navsmonterade slangaggregat
Produktkod. 10394703
Nålmätare:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Längd (metrisk):
304,8 mm
304.8 mm
Beställnings
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10394703
Brand: Hamilton™ 90611
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillhandahåller en mängd olika anslutningslösningar i laboratoriet.
  • Beslag tillverkad av CTFE
  • Slang tillverkad av PTFE
  • För kvinnliga luers
  • En mängd olika mätare och längder tillgängliga
Specifikationer
Typ Slangar
Material PTFE
Längd (metrisk) 304.8 mm
Nålmätare 11 G