Läs mer
Hamilton™ En-navsmonterade slangaggregat
Produktkod. 11503084
Nålmätare:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Längd (metrisk):
304,8 mm
304.8 mm
Beställnings
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11503084
Brand: Hamilton™ 90608
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillhandahåller en mängd olika anslutningslösningar i laboratoriet.
  • Beslag tillverkad av CTFE
  • Slang tillverkad av PTFE
  • För kvinnliga luers
  • En mängd olika mätare och längder tillgängliga
Specifikationer
Typ Slangmontering
Anslutningar Kvinna Luer
Kvantitet 1/Pk.
Material CTFE (koppling), PTFE (slang)
För användning med (utrustning) 8 ga. Anslutningar
Längd (metrisk) 304.8 mm
Nålmätare 8 G