Läs mer
Hamilton™ En-navsmonterade slangaggregat
Nålmätare:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Längd (metrisk):
304,8 mm
304.8 mm
Beställnings
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Beslag tillverkad av CTFE
- Slang tillverkad av PTFE
- För kvinnliga luers
- En mängd olika mätare och längder tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Badkar |
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | Beställnings |
| Nålmätare | 20 G |