Läs mer
Jaytec Glass™ Enmärkes glödpipetter, klass B
Produktkod. 12374378
Change view
Volym (metrisk):
2.5 mL
40 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
12374378 2.5 mL Paket med 5
12384378 40 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12374378 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer GG.14
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikat eller sodaglas. One-mark Bulb Pipetter, klass B är tillverkade enligt BS EN ISO 648:2008 riktlinjer.
  • Används för exakt mätning/tillförsel av en specifik volym vattenhaltig vätska
  • >
  • Kan användas med icke-vattenhaltiga vätskor men med mindre noggrannhet, eftersom formen på menisken och den våta volymen som finns kvar i pipetten kommer att vara annorlunda för andra lösningsmedel
  • Kalibrerad för att leverera (Ex) vid +°20 C referenstemperatur
  • Toleranser överensstämmer med noggrannhetsklass B
  • Påbränt slitstarkt emaljtryck
Specifikationer
Aspiratorplugg Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad BS EN ISO 648:2008
Klass B
Material Borsilikatglas, Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För att dispensera en känd volym vattenhaltig vätska
Examen En
Typ av examen Ett märke
Min. Flödestid 5 till 25 sek.
Tolerans ±0,02 ml
Färg Klart
Volym (metrisk) 2.5 mL
Längd (metrisk) 335 mm
Typ Glödlampa pipett
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Pipettfyllare