Läs mer
Jaytec Glass™ Enmärkes glödpipetter, klass B
Beskrivning
- Används för exakt mätning/tillförsel av en specifik volym vattenhaltig vätska >
- Kan användas med icke-vattenhaltiga vätskor men med mindre noggrannhet, eftersom formen på menisken och den våta volymen som finns kvar i pipetten kommer att vara annorlunda för andra lösningsmedel
- Kalibrerad för att leverera (Ex) vid +°20 C referenstemperatur
- Toleranser överensstämmer med noggrannhetsklass B
- Påbränt slitstarkt emaljtryck
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | BS EN ISO 648:2008 |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Examen | En |
| Typ av examen | Ett märke |
| Min. Flödestid | 10 till 50 sek. |
| Tolerans | ±0,08 ml |
| Visa mer |