Läs mer
Memmert™ ONE™ Oil Baths
Produktkod. 10233263 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10233263
Brand: Memmert™ ONE22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ ONE™ Oil Baths offers multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
Specifikationer
Controllertyp Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 22 l
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Material Stainless Steel
Modell ONE 22
Temperatur (metrisk) Max 200°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 578 mm
Längd (metrisk) Interiör 350 mm
Bredd (metrisk) 436 mm
Bredd (metrisk) Interiör 290 mm
Höjd (metrisk) 296 mm
Höjd (metrisk) interiör 220 mm
Djup (metrisk) interiör 350 mm
Fraktvikt (metrisk) 20 kg
Vikt (metrisk) 16 kg
Spänning 230 V
Wattal 2 w
Frekvens 50/60 Hz