Läs mer
Memmert™ ONE™ Oil Baths
Produktkod. 10652664 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10652664
Brand: Memmert™ ONE29
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ ONE™ Oil Baths offers multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
Specifikationer
Controllertyp Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 29 l
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Material Stainless Steel
Modell ONE 29
Temperatur (metrisk) Max 200°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 818 mm
Längd (metrisk) Interiör 590 mm
Bredd (metrisk) 516 mm
Bredd (metrisk) Interiör 350 mm
Höjd (metrisk) 238 mm
Höjd (metrisk) interiör 140 mm
Djup (metrisk) interiör 590 mm
Fraktvikt (metrisk) 29 kg
Vikt (metrisk) 22 kg
Spänning 230 V
Wattal 2.4 w
Frekvens 50/60 Hz