Läs mer
Memmert™ ONE™ Oil Baths
Produktkod. 10705973 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10705973 10 l Varje
10642664 14 l Varje
10120833 7 l Varje
10652664 29 l Varje
10233263 22 l Varje
10715973 45 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10705973 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ONE10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ ONE™ Oil Baths offers multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
Specifikationer
Controllertyp Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 10 l
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Material Stainless Steel
Modell ONE 10
Temperatur (metrisk) Max 200°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 578 mm
Längd (metrisk) Interiör 350 mm
Bredd (metrisk) 356 mm
Bredd (metrisk) Interiör 210 mm
Höjd (metrisk) 238 mm
Höjd (metrisk) interiör 140 mm
Djup (metrisk) interiör 350 mm
Fraktvikt (metrisk) 17 kg
Vikt (metrisk) 13 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.2 w
Frekvens 50/60 Hz