Läs mer
Idex Ett stycke, högtrycks-fingertäta beslag: PEEK
Beskrivning
Fingertäta koniska beslag tål upp till 9000 psi.
Fingertäta kopplingar erbjuder bekvämligheten att göra en slanganslutning utan behov av skiftnycklar eller specialverktyg när kopplingen dras åt på plats
- Tryck upp till 7000psi (483 bar)
- Temperaturer upp till 125 °C
- Fingertights för 1/16 tum. OD och mindre slangar
- Utbytbara hylsor för tvådelade versioner
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fingertät montering i ett stycke |
| Längd (engelska) | 0,82 tum. |
| Tryckvärdering | 5000 psi |
| Kvantitet | Paket med 10 |
| Material | PEEK |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (utrustning) | 1/16 tum. OD-slang |