Läs mer
Idex Ett stycke, högtrycks-fingertäta beslag: PEEK
Produktkod. 13093050
Change view
Längd (engelska):
0,82 tum.
1,03 tum.
Tryckvärdering:
5000 psi
6000 psi
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Tryckvärdering Förpackningsstorlek
13093050 1,03 tum. 6000 psi Paket med 10
13023050 0,82 tum. 5000 psi Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13093050 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0201343
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Fingertäta koniska beslag tål upp till 9000 psi.
Fingertäta kopplingar erbjuder bekvämligheten att göra en slanganslutning utan behov av skiftnycklar eller specialverktyg när kopplingen dras åt på plats
  • Tryck upp till 7000psi (483 bar)
  • Temperaturer upp till 125 °C
  • Fingertights för 1/16 tum. OD och mindre slangar
  • Utbytbara hylsor för tvådelade versioner
Specifikationer
Typ Fingertät passform
Längd (engelska) 1,03 tum.
Tryckvärdering 6000 psi
Material PEEK
Färg Naturlig
För användning med (utrustning) 0,0625 tum. ytterdiameter Slangar