Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ LB Agarplattor med eller utan antibiotika
Produktkod. 30019347
Tillsats:
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 30019347
Brand: Invitrogen™ A55800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
One Shot LB-agarplattor är förhällda plattor som innehåller Luria-Bertani (LB) agarmedium som finns tillgängliga med eller utan antibiotika. LB-agar är ett fast bakteriellt tillväxtmedium som används i molekylärbiologiska studier för odling och underhåll av Escherichia coli-stammar. Sterila glaspärlor ingår för att underlätta plätering.
One Shot LB-agarplattor är förhällda plattor som innehåller Luria-Bertani (LB) agarmedium som finns tillgängliga med eller utan antibiotika. LB-agar är ett fast bakteriellt tillväxtmedium som används i molekylärbiologiska studier för odling och underhåll av Escherichia coli-stammar. Autoklaverade glaspärlor ingår för att underlätta plätering.
LB-agar är ett populärt, näringsrikt medium tillverkat av kaseinpepton, jästextrakt, natriumklorid och agar. Kasein pepton eller trypton är ett enzymatisk hydrolysat av kasein. Den tillför kväve, kol och aminosyror. Jästextrakt ger spårämnen, vitaminer (inklusive vitaminer från B-gruppen), aminosyror och peptider. Natriumklorid tillhandahåller natriumkatjoner för membrantransport och upprätthåller osmotisk balans. Agar är ett stelningsmedel för tillväxtmediet.
One Shot LB Agar Plate-komposition är baserad på Jeffrey H. Miller-formuleringen och innehåller dubbelt så mycket natriumklorid som Lennox-formuleringen. Införandet av autoklaverade glaspärlor möjliggör enkel inokulering av plattor utan behov av ytterligare öglor eller spridare.
Eftersom E. coli inte kan smälta agar men kan absorbera näring från LB-mediet, kan enstaka kolonier enkelt isoleras och selekteras. På plattor med ett selektivt antibiotikum kan endast transformerade E. coli med resistens växa.
One Shot LB Agar Plate formulering
10 g/L kaseinpepton, 5 g/L jästextrakt, 10 g/L NaCl, 15 g/L agar
Fördelar med One Shot LB-agarplattor
  • Läs-för-användningsformat bekvämt förpackat i två fodral med 10 tallrikar
  • Lång hållbarhet: 3,5 månader utan antibiotika och 3 månader med antibiotika
  • Autoklaverade glaspläteringspärlor tillhandahålls för enkel cellspridning
One Shot LB Agar Plates är ett bra val för användning med vår Gateway, TOPO , och Gibson Assembly kloningssatser och One Shot-kompetenta celler för att ge snabbare, reproducerbara resultat för att stödja dina nedströmsapplikationer.
Primära applikationer
  • Val av transformerade colikolonier med antibiotika
  • Strålning och isolering av bakterieceller på LB-agarplatta
  • Bakteriofagplackanalys med hjälp av en gräsmatta av bakterier
Upptäck innovativa produkter för ditt kloningsarbetsflöde
Vi erbjuder ett brett urval av färdiga att använda bakteriella tillväxtmedieformuleringar, såsom LB (Lennox), Terrific Broth och SOC återvinningsmedium. Med vår urvalsguide kan du utforska våra One Shot-kompetenta cellstammar och upptäcka ett brett utbud av kloningslösningar för rutin- och specialtillämpningar, tillsammans med våra gensyntestjänster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •LB Agarplattor utan antibiotika, 20 tallrikar
• Autoklaverade glaspläteringspärlor Förvaras vid
2 C °till 14 °C.
Tillsats Hold (Håll)
Fyll volym 21± 2 ml
För användning med (applikation) Kloning, strykning och isolering av bakterieceller, Bacteriophage plack-analys
Diameter (metrisk) 90 mm
Endast för forskning.