Läs mer
Invitrogen™ OneComp eBeads™ Kompensation Pärlor
Produktkod. 15242448
Change view
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
25 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15242448 100 tester 100 tester
15516296 25 tester 25 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Innehåller natriumazid
Produktkod. 15242448 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 01111142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2900.00 SEK
    2174.65 SEK / 100 tester
    Save 725.35 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller natriumazid
Sfäriska partiklar som kan färgas med individuella fluorokrom-konjugerade antikroppar för användning som enfärgade kompensationskontroller. OneComp eBeads reagerar med antikroppar av mus-, råtta- och hamsterursprung och är immunoglobulin-lättkedjeoberoende. 1 droppe (50 μL)/test
  • Varje droppe pärlor innehåller både en positiv population som kommer att fånga alla mus-, råtta- eller hamsterantikroppar och en negativ population som inte kommer att reagera med antikroppar
  • Denna bimodala fördelning kan användas för enfärgskompensationskontroller i flerfärgsflödescytometriexperiment
  • Korsreagerar på vissa antikroppar av kanin, men har inte testats utförligt för denna reaktivitet
  • Designad för användning som kompensation med alla fluorokromer exciterade av blå (488nm), grön (532nm), gulgrön (561nm) och röd (633 till 635nm) lasrar
  • Kompatibel med eFluor™ 450 men är inte optimerad för kompensation av andra fluorokromer exciterade av en violett (405nm) laser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Antal tester 100 tester
Kvantitet 100 tester
Produktlinje eBeads
Produkttyp Kompensation Pärlor