Läs mer
ONO-4059 analog, MedChemExpress
Beskrivning
ONO-4059 analog is the analog of ONO-4059, ONO-4059 is a highly potent and selective Btk inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ONO-4059 analog |
| CAS | 1351635-67-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H24N6O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.53 mM) |
| LEDER | O=C1N([C@H]2CCCN(C(C=C)=O)C2)C3=NC=NC(N)=C3N1C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.5 |
| Formel vikt | 456.5 |
| Visa mer |