Läs mer
ONO-7300243, MedChemExpress
Produktkod. 16475937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16475937 5 mg
16463208 10 mg
16459756 50 mg
16442676 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100882
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ONO-7300243
CAS 638132-34-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H31NO5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (216.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1=CC=C(CN(C(C2=CC(OC)=C(C)C(OC)=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 461.55
Formel vikt 461.55
Procent renhet 98.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation