Läs mer
ONO-8590580, MedChemExpress
Beskrivning
ONO-8590580 is a GABAA α5 negative allosteric modulator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ONO-8590580 |
| CAS | 1802661-73-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21FN6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (166.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1C=C(C2=CN=C(NC3=C(F)C(C)=C4N=CN(CC5CC5)C4=C3)C=C2)N=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.43 |
| Formel vikt | 376.43 |
| Visa mer |