Läs mer
Thermo Scientific Chemicals ONO-RS-082, 98 %
Produktkod. 15458739
Change view
Kvantitet:
20 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458739 20 mg 20mg
1 options
Produktkod. 15458739 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J67444.F+
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 20 mg
Beskrivning Benvit till gul
Analysera 98%
CAS 99754-06-0
Molekylformel C21H22ClNO3
Formel vikt 371.86
Synonym 4-klor-2-(4-n-pentylcinnamoylamino)bensoesyra;
Känslighet Ljuskänslig
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Produkttyp ONO-RS-082, 98 %
Form Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.