Läs mer
Tocris Bioscience™ Ononetin
Beskrivning
Naturally occurring deoxybenzoin. TRPM3 channel blocker (IC50 = 300 nM). Inhibits pregnenolone sulfate-induced intracellular Ca2+ accumulation in HEKmTRPM3 cells and dorsal root ganglia (DRG) neurons in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ononetin |
| CAS | 487-49-0 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C15H14O4 |
| Formel vikt | 258.27 |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.273 |