Läs mer
Ononin, MedChemExpress
Beskrivning
Ononin is an isoflavonoid, is an additional growth inhibitor in soils associated with the weed, Pluchea lanceolata.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ononin |
| CAS | 486-62-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22O9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ononoside Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (232.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@@H]1OC2=CC=C(C(C(C3=CC=C(OC)C=C3)=CO4)=O)C4=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.4 |
| Visa mer |