Läs mer
Ononin, TRC
Produktkod. 17989164
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
17989164 10 mg
1 options
Produktkod. 17989164 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO65650010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ononin
CAS 486-62-4
Molekylformel C22 H22 O9
Kvantitet 10 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)-, Ononin (6CI,7CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-(β-Glucosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)isoflavone, 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone-7-O-β-D-glucoside, Formononetin 7-O-glucoside, Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside, Formononetin 7-O-β-D-glucoside, Formononetin 7-glucoside, Formononetin glucoside, Ononoside
InChI formel InChI=1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
LEDER COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
IUPAC-namn 3-(4-metoxifynyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 430.4
Formel vikt 430.1264