Läs mer
Melford ONPG
Produktkod. 30018614
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018614 50 g
30018613 5 g
30018611 1 g
30018612 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018614 Leverantör Melford Leverantörsnummer N8100050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolorimetriskt och spektrofotometriskt substrat för detektion avβ -D-galaktosidas.
Kolorimetriskt och spektrofotometriskt substrat för detektion avβ -D-galaktosidas.
Specifikationer
Kvantitet 50 g