Läs mer
MedChemExpress ONPG
Produktkod. 16449457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16449457 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16449457 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15926
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
MedChemExpress ONPG is a colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-galactosidase activity.
Specifikationer
CAS 369-07-3
Löslighet H2O : 8.33 mg/mL (27.65 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 301.25 g/mol
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 98.21%