Läs mer
MedChemExpress ONPG
Produktkod. 16461579
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16461579 1 g
1 options
Produktkod. 16461579 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15926
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress ONPG is a colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-galactosidase activity.
Specifikationer
CAS 369-07-3
Löslighet H2O : 8.33 mg/mL (27.65 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 301.25 g/mol
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 98.21%