Läs mer
Onvansertib, MedChemExpress
Produktkod. 16439397
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439397 5 mg
16426956 100 mg
16416858 10 mg
16402927 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16439397 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15828
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NMS-1286937 is a potent, selective and orally available PLK1 inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
NMS-1286937 is a potent, selective and orally available PLK1 inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Onvansertib
CAS 1034616-18-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H27F3N8O3
Kvantitet 5 mg
Synonym NMS-1286937 NMS-P937
Löslighetsinformation DMSO : 21 mg/mL (39.44 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=NN(CCO)C2=C1CCC3=CN=C(NC4=CC(N5CCN(C)CC5)=CC=C4OC(F)(F)F)N=C23)N
Molekylvikt (g/mol) 532.52
Formel vikt 532.52
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease