Läs mer
ONX 0914, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ONX 0914 |
| CAS | 960374-59-8 |
| Molekylformel | C31 H40 N4 O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | PR 957, N-[2-(4-Morpholinyl)acetyl]-L-alanyl-O-methyl-N-[(1S)-2-[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-L-tyrosinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C31H40N4O7/c1-21(32-27(36)19-35-13-15-41-16-14-35)29(38)34-26(18-23-9-11-24(40-3)12-10-23)30(39)33-25(28(37)31(2)20-42-31)17-22-7-5-4-6-8-22/h4-12,21,25-26H,13-20H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,38)/t21-,25-,26-,31-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CN2CCOCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)[C@]4(C)CO4)cc1 |
| IUPAC-namn | (2S)-3-(4-methoxyphenyl)-N-[(2S)-1-[(2S)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-2-[[(2S)-2-[(2-morpholin-4-ylacetyl)amino]propanoyl]amino]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 580.67 |
| Formel vikt | 580.2897 |