Läs mer
BTX™ Oocyt Petri Electrode, Platina, 15 mm, 1 mm Gap
Inkluderar:
Endast elektrod
Oocytkammare och kablar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillåt inriktning av celler som ska observeras under ett mikroskop
- Microslide 450 har två rostfria rör monterade på en glasskiva och genererar ett divergerande fält
- Microslide 453 har två stänger av rostfritt stål som kan sättas isär med 3,2 eller 10 mm mellanrum för att ge homogena fält
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Embryomanipulation, Nuclear Transfer, Cell Fusion, Hybridom Production, Plant Protoplast Fusion |
| För användning med (utrustning) | ECM™ 830, ECM™ 2001, ECM 2001+, Gemini X2 Generator |
| Material | Platina för medicinsk kvalitet |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Beskrivning | Oocyt Petri Electrode, Platina, 15 mm, 1 mm gap |
| Inkluderar | Endast elektrod |
| Längd (engelska) Elektrod | 0,59 tum |
| Längd (metrisk) elektrod | 15 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.