Läs mer
OP-1118, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OP-1118 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H68Cl2O17/c1-11-27-20-23(4)30(52)16-14-13-15-28(21-62-47-42(61-10)39(57)41(26(7)63-47)65-45(60)32-29(12-2)33(49)36(54)34(50)35(32)53)44(59)64-31(25(6)51)18-17-22(3)19-24(5)40(27)66-46-38(56)37(55)43(58)48(8,9)67-46/h13-15,17,19-20,25-27,30-31,37-43,46-47,51-58H,11-12,16,18,21H2,1-10H3/b14-13+,22-17+,23-20+,24-19+,28-15+/t25-,26-,27+,30+,31+,37-,38+,39+,40+,41-,42+,43+,46-,47-/m1/s1 |
| Formel vikt | 986.3834 |