Läs mer
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Anti-fog medicinsk mask med skumband
Produktkod. 17700189 Handla allt Medicom Produkter
Change view
:
Op-Air Anti-dimma medicinsk mask med skumband; Certifieringar/efterlevnad (Europa): (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; Färg: Blått Engångs: Ja; Fästtyp: Slipsar; Stil: Plisserad
Produktkod.
17700189 Op-Air Anti-dimma medicinsk mask med skumband; Certifieringar/efterlevnad (Europa): (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; Färg: Blått Engångs: Ja; Fästtyp: Slipsar; Stil: Plisserad
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17700189 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur M21101M30
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Det unika tillägget av skumbandet till denna mask ger extra komfort för bäraren och förhindrar imma.
  • Högfiltreringsmedia (polypropen)
  • Lager (interiör till exteriör): termobondad polypropen, smältblåst polypropen, spunbonded polypropen
  • Mjuka, non-woven slipsar och kanter
  • Anatomisk vikning begränsar exponering för ansikte
  • Integrerat anti-dimband och nosstycke
  • Glasfiberfritt filter
  • Tillverkad i ISO 8 rena rum (partikel- och mikrobiologisk kontroll)
Spécification
Färg Blått
Fästtyp Slipsar
Material Polypropen
Stil Plisserad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Medicinsk
Förpackningsmängd 50 Pk.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.