Beskrivning
- Högfiltreringsmedia (polypropen)
- Lager (interiör till exteriör): våtlagd cellulosa, smältblåst polypropen, spunbonded polypropen
- Mjuka, non-woven maskband och kanter
- Anatomisk vikning begränsar exponering för ansikte
- Integrerad nosstång och antireflekterande tejp för att begränsa bländningsfenomen i operationssalen
- Glasfiberfritt filter
- Tillverkad i ISO 8 rena rum (partikel- och mikrobiologisk kontroll)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Fästtyp | Slipsar |
| Material | Polypropen |
| Stil | Plisserad |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Medicinsk |
| Förpackningsmängd | 50 Pk. |