Beskrivning
- Bekvämt och tåligt non-woven-tyg
- Skydd mot mänskliga vätskor under ett tryck på 16 kPa
- Anatomisk vikning minskar exponeringen för ansiktet
- Integrerat nosstycke och antireflexband för att minska bländning
- Glasfiberfritt filter
- Tillverkad i ISO 8 rena rum (partikelkontroll och mikrobiologisk)
- Transparent polyestervisir med anti-imbehandling på båda sidor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Fästtyp | Slipsar |
| Material | Polypropen |
| Mått (L x B) | 175 x 95 mm |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | (EU) 2017/745, ISO 9001, ISO 13485, EN 14683 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Medicinsk |
| Latexfri | Ja |
| Förpackningsmängd | 40 Pk. |