Läs mer
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D Mass Balance Mask
Produktkod. 17764789 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Produktkod. Storlek
17764789 Intermediär
1 options
Produktkod. 17764789 Leverantör Kolmi™ Leverantörsnummer M52014WHMB
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Op Air Pro Oxygen FFP2 mask är lätt att ta på med hög andningsförmåga tack vare högkvalitativt råmaterial. Tillverkad med Mass Balance-metoden av återvunnet material.
  • Filtrerande halvmask, effektivitetsklass FFP2 NR D utvecklad för att skydda mot fasta och flytande aerosoler och partiklar.
  • Typ IIR-certifierad, den skyddar miljön mot droppar som släpps ut av bäraren och den skyddar honom från potentiella kroppsvätskestänk.
  • Stickade huvudöglor ultraljudssvetsade för optimal komfort.
  • Tack vare sin form och användningen av mjuka material passar OP-air Pro Oxygen perfekt mot ansiktet för att begränsa inåtläckage.
  • Denna mask är hypoallergen och har testats dermatologiskt.
  • OP-air Pro Oxygen är tillverkad i Frankrike.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klass I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Färg Vitt
Storlek Intermediär
För användning med (applikation) Industri
Stil Påse
Typ av remfäste Pannband