Beskrivning
- Filtrerande halvmask, effektivitetsklass FFP2 NR D utvecklad för att skydda mot fasta och flytande aerosoler och partiklar
- Typ IIR-certifierad, den skyddar miljön mot droppar som släpps ut av bäraren och den skyddar mot potentiella kroppsvätskestänk
- Stickade huvudöglor ultraljudssvetsade för optimal komfort
- Passar perfekt mot ansiktet för att begränsa inåtläckage tack vare dess form och mjuka material
- Hypoallergen och har testats dermatologiskt
- Förpackad i individuella polypåsar
- Tillverkad i Frankrike
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klass I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 |
| Färg | Vitt |
| Storlek | Intermediär |
| Stil | Påse |
| Typ av remfäste | Pannband |