Läs mer
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D Mass Balance Masks
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227803 Handla allt Medicom Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Produktkod. 17794789
Brand: Kolmi™ M52214SWHMB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Op Air Pro Oxygen FFP2-masker är lätta att ta på med hög andningsförmåga tack vare högkvalitativt råmaterial. Tillverkad med Mass Balance-metoden av återvunnet material.
  • Filtrerande halvmask, effektivitetsklass FFP2 NR D utvecklad för att skydda mot fasta och flytande aerosoler och partiklar
  • Typ IIR-certifierad, den skyddar miljön mot droppar som släpps ut av bäraren och den skyddar mot potentiella kroppsvätskestänk
  • Stickade huvudöglor ultraljudssvetsade för optimal komfort
  • Passar perfekt mot ansiktet för att begränsa inåtläckage tack vare dess form och mjuka material
  • Hypoallergen och har testats dermatologiskt
  • Förpackad i individuella polypåsar
  • Tillverkad i Frankrike
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klass I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Färg Vitt
Storlek Liten
Stil Påse
Typ av remfäste Pannband