Läs mer
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Mass Balance Masks
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17724799 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Betydande
Intermediär
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17724799 Intermediär
17714799 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17724799 Leverantör Kolmi™ Leverantörsnummer M53114SWHMB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Op Air Pro Oxygen FFP3-masker är lätta att ta på med hög andningsförmåga tack vare högkvalitativt råmaterial. Tillverkad med Mass Balance-metoden av återvunnet material.
  • Filtrerande halvmask, effektivitetsklass FFP3 NR D utvecklad för att skydda mot fasta och flytande aerosoler och partiklar
  • Typ IIR-certifierad, den skyddar miljön mot droppar som släpps ut av bäraren och den skyddar mot potentiella kroppsvätskestänk
  • Stickade huvudöglor ultraljudssvetsade för optimal komfort
  • Passar perfekt mot ansiktet för att begränsa inåtläckage tack vare dess form och mjuka material
  • Hypoallergen och har testats dermatologiskt
  • Förpackad i individuella polypåsar
  • Tillverkad i Frankrike
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klass I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Färg Vitt
Storlek Intermediär
För användning med (applikation) Industri
Stil Påse