Beskrivning
- Högfiltreringsmedia (polypropen)
- Två breda och bekväma elastiska band
- Mycket mjuka polypropenkanter
- Anatomisk vikning begränsar exponering för ansikte
- Integrerad anti-dimmstång
- Glasfiberfritt filter
- Tillverkad i ISO 8 rena rum (partikel- och mikrobiologisk kontroll)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Fästtyp | Öronöglor |
| Material | Polypropen |
| Stil | Plisserad |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, (EU) 2017/745, EN 14683:2019, AC:2019 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Medicinsk |
| Förpackningsmängd | 60 Pk. |