Läs mer
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Typ II kirurgiska masker med öronöglor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17750179 Handla allt Medicom Produkter
:
Typ II Op-Air Kirurgiska masker med öronöglor; Certifieringar/efterlevnad (Europa): (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; Fästtyp: Öronöglor; Engångs: Ja; Stil: Plisserad; Färg: Vit
Produktkod. 17750179
Brand: Kolmi Hopen™ M1430130
Veckad medicinsk mask med anti-dim näsklämma för vårdpersonal under kirurgiskt ingrepp.
  • Högfiltreringsmedia (polypropen)
  • Två breda och bekväma elastiska band
  • Mycket mjuka polypropenkanter
  • Anatomisk vikning begränsar exponering för ansikte
  • Integrerad nosstång
  • Glasfiberfritt filter
  • Tillverkad i ISO 8 rena rum (partikel- och mikrobiologisk kontroll)
Specifikationer
Färg Vitt
Fästtyp Öronöglor
Material Polypropen
Stil Plisserad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Medicinsk
Förpackningsmängd 60 Pk.