Läs mer
Honeywell™ Op-Tema Skyddsglasögon
Produktkod. 12652633
Change view
Rammaterial:
Nylon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Rammaterial Förpackningsstorlek
12652633 Nylon Varje
1 options
Produktkod. 12652633 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1000016
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättviktig klassisk stil med helsynslins och UV-skydd.
  • För allmänt bruk och skydd mot stötar (45 m/s)
  • Lämplig för mekaniskt arbete: slipning, svarvning, fräsning, etc.
  • Polykarbonatlinser erbjuder 99,9 % UV-skydd upp till 380 nm
  • Prisvärt skydd för maximalt värde
  • Lättviktsobjektiv med full sikt
  • Inbyggd formgjuten pannbåge
  • Mjukt, justerbart nosstycke
  • Justerbar skallängd och linsvinkel
  • Nötningsbeständig polykarbonatlins
  • Justerbar, brytbar Flexicord hållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EG-certifikat: EC0723, EG-intyg: EC0723
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Klart
För användning med (applikation) Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s), mekaniskt arbete som slipning, svarvning, fräsning
Ram färg Svart
Inkluderar Utbrytning Flexicord hållare
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Nylon
UV-skydd UV400