Läs mer
Honeywell Safety Products™ OP-TEMA Skyddsglasögon
:
Linsbeläggning: Anti-skrapa
Beskrivning
- Prisvärt skydd för maximalt värde.
- Lättviktsobjektiv med full sikt.
- Inbyggd formgjuten pannbåge.
- Mjukt, justerbart nosstycke.
- Justerbar skallängd och linsvinkel.
- Nötningsbeständig polykarbonatlins.
- Justerbar, brytbar Flexicord hållare.
- Extra säkerhet och bekvämlighet i den aktiva arbetsmiljön.
- Unik böjd linsdesign med 9 baser.
- Utmärkta optiska egenskaper och komplett skydd.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG kategori PPE 2, kvalitetssäkring ISO 9001 / 2000, EC-certifikatnummer EC0723, EG-intygsnummer EC0723 |
| Linsbeläggning | Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Administration |
| Ram färg | Bourgogne |
| Inkluderar | Justerbar, brytbar Flexicord hållare |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Nylon |
| UV-skydd | UV400 |