Läs mer
Novus Biologicals™ OPALIN Overexpression Lysate
Produktkod. 18226072 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18226072 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18226072 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL113939
The OPALIN Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC27422 and based on accession number NM_3327. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens oligodendrocytic myelin paranodal and inner loop protein (OPALIN), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only