Läs mer
Masterflex™ PharMed™ BPT Ogenomskinlig 2-stoppad pumpslang
Beskrivning
- Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 4 pack |
| Slangstorlek | 15 |
| Flödeshastighet | 1,7 till 1000 ml/min. |
| Slang Barb | 3/16 tum. |
| Höjd (metrisk) | 8.8 m |
| Färg | Ogenomskinlig |
| Maximalt tryck | 40 psi |
| Visa mer |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?