Läs mer
Masterflex™ PharMed™ BPT Ogenomskinlig 2-stoppad pumpslang
Beskrivning
- Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 6.4 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 4 pack |
| Slangstorlek | 24 |
| Flödeshastighet | 2,8 till 1700 ml/min. |
| Slang Barb | 1/4 tum. |
| Höjd (metrisk) | 8.8 m |
| Färg | Ogenomskinlig |
| Maximalt tryck | 40 psi |
| Visa mer |