Läs mer
OPC 14714, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OPC-14714 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28BrN3O2/c24-20-5-1-2-6-22(20)27-14-12-26(13-15-27)11-3-4-16-29-19-9-7-18-8-10-23(28)25-21(18)17-19/h1-2,5-7,9,17H,3-4,8,10-16H2,(H,25,28) |
| Formel vikt | 457.1365 |