missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ OPC 21268

Produktkod. 18074362
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18074362 10 mg
18015532 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18074362 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3924/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Orally active vasopressin V1 antagonist

Nonpeptide vasopressin V1 receptor antagonist. Displays greater affinity for rat V1 than human V1 (Ki values are 25 and 8800 nM respectively). Exhibits 1000-fold selectivity for V1 receptors over V2 receptors. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 131631-89-5
Molekylformel C26H31N3O4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material OPC 21268
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 449.54
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 449.551
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.