missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
OPC 4392 Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-[3-(4-[2,3-Dimethylphenyl]piperazinyl)propoxy]-2(1H)-quinolinone Hydrochloride Salt |
| CAS | 1329509-60-5 |
| Molekylformel | C24H29N3O2 . xHCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-[3-(4-[2,3-Dimethylphenyl]piperazinyl)propoxy]-2(1H)-quinolinone Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N3O2.ClH/c1-18-5-3-6-23(19(18)2)27-14-12-26(13-15-27)11-4-16-29-21-9-7-20-8-10-24(28)25-22(20)17-21;/h3,5-10,17H,4,11-16H2,1-2H3,(H,25,28);1H |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=CC(OCCCN3CCN(C4=CC=CC(C)=C4C)CC3)=C2)C=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 7-(3-(4-(2,3-dimethylphenyl)piperazin-1-yl)propoxy)quinolin-2(1H)-one hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 428 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?