Läs mer
Brady™ Öppna 1 tum. Kärna, svart skrivarband med bläcksidan utåt, R6407
Produktkod. 12756537
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg unitSize
12756537 Svart Varje
1 options
Produktkod. 12756537 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 051973
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta färgband med bläcksidan ut har en öppen 1 tums kärna för kompatibilitet med en mängd olika termotransferskrivare, inklusive THT modell 4042 och Intermec 3440.
  • Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
  • R6400-seriens hartsformulering erbjuder överlägsen kemisk och nötningsbeständighet när den trycks på lämpligt etikettmaterial från Brady™
  • Rekommenderas för användning med material utformade för att motstå kemikalier, såsom B-492 Frozen Surface Polyester och B-481 Chemical Resistant Polyester
  • Kombinera Brady märk material med deras rekommenderade bandserie för överlägsen legendprestanda
  • Nötningsbeständig, kemikaliebeständig
  • Bandformuleringstyp: Harts
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Svart
För användning med (utrustning) BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien, Etikettskrivare BBP72, Brady Etikettmaskin i X Plus II-serien, Brady MVP Plus-serien, Tagus Termisk överföringsskrivare
Material Polyester
Längd (engelska) 984 ft.
Bredd (engelska) 4,33 tum
Bredd (metrisk) 64.9986 mm
Mått (L x B) Kärndiameter: 1 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Skrivarband
Formatera Band med öppen kärna
Form Diamant
Kvantitet 1 rulle
Alternativt artikelnummer R6407