Läs mer
Fisherbrand™ Open air-vagga
Produktkod. p-6714012 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Certifikat och efterlevnad:
CE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15514070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Gummimatta med gropar; Fästband för 6-rör
Idealisk för cellodlingsarbete och är designade för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
  • Låg profildesign: Tar mindre plats och passar lätt in i de flesta dragskåp och inkubatorer. Plastbas ger hållbarhet.
  • Mikroprocessorkontroll: Mikroprocessorkontrollen ger elektronisk lutningsvinkeljustering som gör att användaren enkelt kan justera gungvinkeln från 1 till 15°medan enheten är igång. Exakt hastighetskontroll ger mjuk gungrörelse i låg hastighet ner till 1 rpm.
  • Minne: Displayen visar de senaste användarinställningarna, även efter att strömmen har stängts av.
  • Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
  • LED-display: Styrplattans kontroller med lättlästa LED-displayer för hastighet, lutningsvinkel och tid. Ger repeterbara och exakta resultat varje gång och är lätt synlig över labbänkar. Timern kommer att visa förfluten tid eller, när den är programmerad till användardefinierad gräns, kommer den att stänga av enheten när tiden når noll. Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Användningsområden: Färgnings- och avfärgningsgeler, hybridiseringsprocedurer, hematologi och blottingteknik
Certifikat
CE
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 1 till 15° (justerbar i steg om° 1)
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 1 till 50 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Material Aluminiumplattform
Mått (L x B x H) 415 x 293 x 142 mm
Visa LED
Inkluderar Gummimatta med gropar och säkringsband med 6 rör
Timerintervall 1 sek. till 9999 min.
Garanti och serviceerbjudande 2 år