Läs mer
Berkshire™ Öppencellsskum Lab-Tips™ Svabbar
Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Bredd (metrisk) spets:
3 mm
3,7 mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polyuretanskum över styv kärna
- 100 ppi skum med öppna celler
- Termiskt bundet huvud
- Låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen, inga förorenande lim
- God kemikaliebeständighet
- Bra absorptionsförmåga och utmärkt lösningsmedelshållning
- Tvättad och förpackad i renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO klass 4 |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,11 tum. |
| Längd (engelska) | 2,8 tum |
| För användning med (applikation) | Designad för den högsta nivån av kontamineringskontroll i kritiska processtillämpningar, rengöring av känslig utrustning, applicering av smörjmedel och andra vätskor, avlägsnande av överskottsmaterial |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.8 mm |
| Längd (metrisk) | 71 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 2,28 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 58 mm |
| Material | Polyuretanskum |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur