Läs mer
Berkshire™ Öppencellsskum Lab-Tips™ Svabbar
Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Bredd (metrisk) spets:
3 mm
3,7 mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polyurethane foam over rigid core
- 100 ppi open-cell foam
- Thermally bonded head
- Low particles, fibers, ions and extractables, no contaminating adhesives
- Good chemical resistance
- Good sorbency and excellent solvent hold
- Laundered and packaged in cleanroom
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 4 |
| Diameter (engelska) Handtag | 0.5 in. |
| Längd (engelska) | 5 in. |
| För användning med (applikation) | For cleaning small and confined areas, good chemical resistance, sorbency and excellent solvent hold |
| Produkttyp | Swab |
| Diameter (metriskt) handtag | 12.7 mm |
| Längd (metrisk) | 127 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 4.9 in. |
| Längd (metriskt) handtag | 125 mm |
| Material | Polyurethane Foam |
| Visa mer |